Tisk…
Ethyl indane-5-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924196-1G OR924196-250MG
APOSOR924196-1GEA 10490 CZK
APOSOR924196-1G APOSOR924196-250MG
Ethyl indane-5-carboxylate 95%
Ethyl indane-5-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12179700
CAS číslo: 105640-11-7