Tisk…
5-(Methylsulphonyl)-1H-indazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924191-1G OR924191-250MG
APOSOR924191-1GEA 21490 CZK
APOSOR924191-1G APOSOR924191-250MG
5-(Methylsulphonyl)-1H-indazole 95%
5-(Methylsulphonyl)-1H-indazole
Vzorec: C₈H₈N₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13190321
CAS číslo: 1268816-48-3