Tisk…
2-(3-Methoxypyridin-2-yl)acetic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924160-1G OR924160-250MG
APOSOR924160-1GEA 17990 CZK
APOSOR924160-1G APOSOR924160-250MG
2-(3-Methoxypyridin-2-yl)acetic acid 96%
2-(3-Methoxypyridin-2-yl)acetic acid
Vzorec: C₈H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09924953
CAS číslo: 1000515-98-9