Tisk…
1-(5-Amino-1H-indol-1-yl)ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Acetyl-5-aminoindole
OR924110-1G OR924110-250MG
APOSOR924110-1GEA 6550 CZK
APOSOR924110-1G APOSOR924110-250MG
1-(5-Amino-1H-indol-1-yl)ethanone 95%
1-(5-Amino-1H-indol-1-yl)ethanone
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,199 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11559037
CAS číslo: 16066-93-6