Tisk…
(S)-Fmoc-2-amino-5-(trityl-carbamoyl)pentanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR924095-100MG OR924095-250MG
APOSOR924095-100MGEA 2240 CZK
APOSOR924095-100MG APOSOR924095-250MG
(S)-Fmoc-2-amino-5-(trityl-carbamoyl)pentanoic acid
(S)-Fmoc-2-amino-5-(trityl-carbamoyl)pentanoic acid
Vzorec: C₄₀H₃₆N₂O₅
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03093573
CAS číslo: 1263046-43-0