Tisk…
trans-3-Hydroxycyclobutanecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924057-1G OR924057-5G
APOSOR924057-1GEA 8340 CZK
APOSOR924057-1G APOSOR924057-5G
trans-3-Hydroxycyclobutanecarboxylic acid
trans-3-Hydroxycyclobutanecarboxylic acid
Vzorec: C₅H₈O₃
MW: 116.115 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17676395
CAS číslo: 1268521-85-2