Tisk…
3-Chloro-2-(hydroxymethyl)thiophene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924020-1G OR924020-5G
APOSOR924020-1GEA 8270 CZK
APOSOR924020-1G APOSOR924020-5G
3-Chloro-2-(hydroxymethyl)thiophene 95%
3-Chloro-2-(hydroxymethyl)thiophene
Vzorec: C₅H₅ClOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06203004
CAS číslo: 193602-41-4