Tisk…
2-Ethynyl-6-methylpyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR924008-1G OR924008-250MG
APOSOR924008-1GEA 8040 CZK
APOSOR924008-1G APOSOR924008-250MG
2-Ethynyl-6-methylpyridine 95%
2-Ethynyl-6-methylpyridine
Vzorec: C₈H₇N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08703491
CAS číslo: 30413-58-2