Tisk…
2,2-Dimethyl-1H-indene-1,3(2H)-dione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923993-1G OR923993-250MG
APOSOR923993-1GEA 8830 CZK
APOSOR923993-1G APOSOR923993-250MG
2,2-Dimethyl-1H-indene-1,3(2H)-dione 95%
2,2-Dimethyl-1H-indene-1,3(2H)-dione
Vzorec: C₁₁H₁₀O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00144912
CAS číslo: 17190-77-1