6-Aminonicotinaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923967-1G
OR923967-5G
APOSOR923967-1GEA
2690
CZK
APOSOR923967-1G
APOSOR923967-5G
6-Aminonicotinaldehyde 95%
6-Aminonicotinaldehyde
Vzorec:
C₆H₆N₂O Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09757481 CAS číslo: 69879-22-7 |