Tisk…
Pyrido[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923956-1G
APOSOR923956-1GEA 2690 CZK
APOSOR923956-1G
Pyrido[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one 96%
Pyrido[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one
Vzorec: C₇H₅N₃O
MW: 147,134 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02645992
CAS číslo: 37538-67-3