Tisk…
(2E)-3-(4-Chlorophenyl)acrylonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923905-10G OR923905-1G OR923905-5G
APOSOR923905-10GEA 11380 CZK
APOSOR923905-10G APOSOR923905-1G APOSOR923905-5G
(2E)-3-(4-Chlorophenyl)acrylonitrile 95%
(2E)-3-(4-Chlorophenyl)acrylonitrile
Vzorec: C₉H₆ClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001932
CAS číslo: 28446-72-2