Tisk…
8-Oxa-2-azaspiro[4.5]decan-3-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923853-1G OR923853-5G
APOSOR923853-1GEA 2030 CZK
APOSOR923853-1G APOSOR923853-5G
8-Oxa-2-azaspiro[4.5]decan-3-one
8-Oxa-2-azaspiro[4.5]decan-3-one
Vzorec: C₈H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13180589
CAS číslo: 194862-84-5