Tisk…
(R)-2-Ethyl-piperazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923836-1G OR923836-250MG
APOSOR923836-1GEA 21490 CZK
APOSOR923836-1G APOSOR923836-250MG
(R)-2-Ethyl-piperazine 95%
(R)-2-Ethyl-piperazine
Vzorec: C₆H₁₄N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03411921
CAS číslo: 393781-72-1