1-Benzyl-1,2-dihydropyridin-2-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923763-1G
OR923763-5G
APOSOR923763-1GEA
9330
CZK
APOSOR923763-1G
APOSOR923763-5G
1-Benzyl-1,2-dihydropyridin-2-one 95%
1-Benzyl-1,2-dihydropyridin-2-one
Vzorec:
C₁₂H₁₁NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00462400 CAS číslo: 1753-62-4 |