5-Chloro-2-methyl-3-nitroaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923669-1G
OR923669-250MG
APOSOR923669-1GEA
3540
CZK
APOSOR923669-1G
APOSOR923669-250MG
5-Chloro-2-methyl-3-nitroaniline 95%
5-Chloro-2-methyl-3-nitroaniline
Vzorec:
C₇H₇ClN₂O₂ MW: 186.596 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01109853 CAS číslo: 219312-44-4 |