Tisk…
2-Cyano-6-isopropylpyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923642-1G OR923642-250MG
APOSOR923642-1GEA 22950 CZK
APOSOR923642-1G APOSOR923642-250MG
2-Cyano-6-isopropylpyridine 95%
2-Cyano-6-isopropylpyridine
Vzorec: C₉H₁₀N₂
MW: 146,189 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18384527
CAS číslo: 337904-76-4