Tisk…
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9236-1G OR9236-250MG OR9236-5G
APOSOR9236-1GEA 7050 CZK
APOSOR9236-1G APOSOR9236-250MG APOSOR9236-5G
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzaldehyde 97%
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₉N₃O
MW: 187,198 g/mol
Bod tání: 54…55,5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08271928
CAS číslo: 876316-30-2
UN: 1325
ADR: 4.1,II