Tisk…
Ethyl 1-methyl-2-oxopiperidine-3-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923597-1G OR923597-250MG
APOSOR923597-1GEA 20470 CZK
APOSOR923597-1G APOSOR923597-250MG
Ethyl 1-methyl-2-oxopiperidine-3-carboxylate 95%
Ethyl 1-methyl-2-oxopiperidine-3-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₅NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11106791
CAS číslo: 21576-27-2