cis-3-Hydroxy-3-methylcyclobutanecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923565-1G
OR923565-5G
APOSOR923565-1GEA
15480
CZK
APOSOR923565-1G
APOSOR923565-5G
cis-3-Hydroxy-3-methylcyclobutanecarboxylic acid
cis-3-Hydroxy-3-methylcyclobutanecarboxylic acid
Vzorec:
C₆H₁₀O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD23106032 CAS číslo: 1384855-41-7 |