Tisk…
tert-Butyl l-valinate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923559-25G OR923559-5G OR923559-100G
APOSOR923559-25GEA 5130 CZK
APOSOR923559-25G APOSOR923559-5G APOSOR923559-100G
tert-Butyl l-valinate 96%
tert-Butyl l-valinate
Vzorec: C₉H₁₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00056147
CAS číslo: 13211-31-9