Tisk…
Cyclohexane-1,4-dicarbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923541-1G OR923541-5G
APOSOR923541-1GEA 6550 CZK
APOSOR923541-1G APOSOR923541-5G
Cyclohexane-1,4-dicarbonitrile 95%
Cyclohexane-1,4-dicarbonitrile
Vzorec: C₈H₁₀N₂
Bod tání: 57…61 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00021283
CAS číslo: 10534-13-1