Tisk…
4-Chloro-5,6-dimethylpyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923520-1G OR923520-250MG
APOSOR923520-1GEA 22520 CZK
APOSOR923520-1G APOSOR923520-250MG
4-Chloro-5,6-dimethylpyrimidine 95%
4-Chloro-5,6-dimethylpyrimidine
Vzorec: C₆H₇ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09909775
CAS číslo: 67434-65-5