Tisk…
5-Chlorothieno[3,2-b]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923512-1G OR923512-250MG OR923512-5G
APOSOR923512-1GEA 7440 CZK
APOSOR923512-1G APOSOR923512-250MG APOSOR923512-5G
5-Chlorothieno[3,2-b]pyridine 95%
5-Chlorothieno[3,2-b]pyridine
Vzorec: C₇H₄ClNS
MW: 169,631 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09909817
CAS číslo: 65977-55-1