Tisk…
2-Bromo-5-chloropyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923484-1G OR923484-250MG
APOSOR923484-1GEA 1490 CZK
APOSOR923484-1G APOSOR923484-250MG
2-Bromo-5-chloropyrimidine 95%
2-Bromo-5-chloropyrimidine
Vzorec: C₄H₂BrClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12026299
CAS číslo: 124405-67-0