Tisk…
5,6,7,8-Tetrahydro-3H-quinazolin-4-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923476-1G OR923476-5G
APOSOR923476-1GEA 5390 CZK
APOSOR923476-1G APOSOR923476-5G
5,6,7,8-Tetrahydro-3H-quinazolin-4-one 95%
5,6,7,8-Tetrahydro-3H-quinazolin-4-one
Vzorec: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,178 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01749933
CAS číslo: 19178-19-9