Tisk…
Methyl 2-cyclopropylacetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923404-1G OR923404-5G
APOSOR923404-1GEA 2280 CZK
APOSOR923404-1G APOSOR923404-5G
Methyl 2-cyclopropylacetate 95%
Methyl 2-cyclopropylacetate
Vzorec: C₆H₁₀O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12031699
CAS číslo: 34108-21-9