Tisk…
6-(Morpholin-4-yl)pyridine-2-carboxaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(6-Formylpyridin-2-yl)morpholine, 2-Formyl-6-(morpholin-4-yl)pyridine
OR9234-1G OR9234-250MG
APOSOR9234-1GEA 10880 CZK
APOSOR9234-1G APOSOR9234-250MG
6-(Morpholin-4-yl)pyridine-2-carboxaldehyde 97%
6-(Morpholin-4-yl)pyridine-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O₂
MW: 192.214 g/mol
Bod tání: 93…95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08271893
CAS číslo: 857283-88-6