Tisk…
5-Amino-2,3-dimethyl-2H-indazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923392-1G OR923392-250MG
APOSOR923392-1GEA 22950 CZK
APOSOR923392-1G APOSOR923392-250MG
5-Amino-2,3-dimethyl-2H-indazole 95%
5-Amino-2,3-dimethyl-2H-indazole
Vzorec: C₉H₁₁N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17015994
CAS číslo: 221681-94-3