Tisk…
8-Oxa-3-aza-bicyclo[3.2.1]octane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane
OR923369-1G OR923369-250MG
APOSOR923369-1GEA 8900 CZK
APOSOR923369-1G APOSOR923369-250MG
8-Oxa-3-aza-bicyclo[3.2.1]octane 98%
8-Oxa-3-aza-bicyclo[3.2.1]octane
Vzorec: C₆H₁₁NO
MW: 113,158 g/mol
Bod varu: 176…178 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09836264
CAS číslo: 280-13-7
UN: 1993
ADR: 3,III