Tisk…
2-Oxa-8-azaspiro[4.5]decane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923358-1G OR923358-250MG OR923358-100MG
APOSOR923358-1GEA 18020 CZK
APOSOR923358-1G APOSOR923358-250MG APOSOR923358-100MG
2-Oxa-8-azaspiro[4.5]decane 95%
2-Oxa-8-azaspiro[4.5]decane
Vzorec: C₈H₁₅NO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11035890
CAS číslo: 176-69-2