Tisk…
2,8-Dimethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-ylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923319-1G OR923319-250MG
APOSOR923319-1GEA 5720 CZK
APOSOR923319-1G APOSOR923319-250MG
2,8-Dimethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-ylamine 95%
2,8-Dimethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-ylamine
Vzorec: C₈H₁₀N₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26593827
CAS číslo: 1417637-80-9