Tisk…
Oxazolo[5,4-b]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923316-1G OR923316-250MG
APOSOR923316-1GEA 9330 CZK
APOSOR923316-1G APOSOR923316-250MG
Oxazolo[5,4-b]pyridine 95%
Oxazolo[5,4-b]pyridine
Vzorec: C₆H₄N₂O
MW: 120,109 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13175184
CAS číslo: 273-62-1