Tisk…
5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Formyl-5-methyl-1,3-oxazol-2-yl)benzene, 4-Formyl-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole
OR9233-1G OR9233-250MG
APOSOR9233-1GEA 7480 CZK
APOSOR9233-1G APOSOR9233-250MG
5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxaldehyde 97%
5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₁H₉NO₂
MW: 187.195 g/mol
Bod tání: 87…88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08435848
CAS číslo: 70170-23-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III