Tisk…
Pyridin-4-yl-acetic acid tert-butyl ester 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923273-100MG OR923273-1G OR923273-250MG
APOSOR923273-100MGEA 4570 CZK
APOSOR923273-100MG APOSOR923273-1G APOSOR923273-250MG
Pyridin-4-yl-acetic acid tert-butyl ester 95%
Pyridin-4-yl-acetic acid tert-butyl ester
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22565620
CAS číslo: 79757-20-3