4-[(2-Methyl-2-propen-1-yl)oxy]benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923263-1G
OR923263-5G
APOSOR923263-1GEA
4770
CZK
APOSOR923263-1G
APOSOR923263-5G
4-[(2-Methyl-2-propen-1-yl)oxy]benzaldehyde 95%
4-[(2-Methyl-2-propen-1-yl)oxy]benzaldehyde
Vzorec:
C₁₁H₁₂O₂ MW: 176,212 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00845682 CAS číslo: 38002-91-4 |