Tisk…
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-ylmethanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923262-1G OR923262-250MG
APOSOR923262-1GEA 22950 CZK
APOSOR923262-1G APOSOR923262-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-ylmethanol 95%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-ylmethanol
Vzorec: C₈H₈N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18457923
CAS číslo: 1269479-13-1