Tisk…
2,2,6,6-Tetramethyl-tetrahydro-pyran-4-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923261-1G OR923261-250MG
APOSOR923261-1GEA 22950 CZK
APOSOR923261-1G APOSOR923261-250MG
2,2,6,6-Tetramethyl-tetrahydro-pyran-4-ol 95%
2,2,6,6-Tetramethyl-tetrahydro-pyran-4-ol
Vzorec: C₉H₁₈O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21604057
CAS číslo: 20931-50-4