Tisk…
3-Phenylcyclobutane-1-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR923203-1G OR923203-5G
APOSOR923203-1GEA 3340 CZK
APOSOR923203-1G APOSOR923203-5G
3-Phenylcyclobutane-1-carboxylic acid 97%
3-Phenylcyclobutane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01734191
CAS číslo: 66016-28-2