(3-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923195-1G
OR923195-5G
APOSOR923195-1GEA
7250
CZK
APOSOR923195-1G
APOSOR923195-5G
(3-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile 95%
(3-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile
Vzorec:
C₈H₄ClNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03840530 CAS číslo: 26152-02-3 |