Tisk…
N-Methyl-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N-Methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
OR923172-1G OR923172-5G
APOSOR923172-1GEA 953 CZK
APOSOR923172-1G APOSOR923172-5G
N-Methyl-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine 95%
N-Methyl-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
Vzorec: C₇H₈N₄
MW: 148,165 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01346677
CAS číslo: 78727-16-9