Tisk…
Methyl 6-methylpyrimidine-4-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923171-1G OR923171-250MG
APOSOR923171-1GEA 3110 CZK
APOSOR923171-1G APOSOR923171-250MG
Methyl 6-methylpyrimidine-4-carboxylate 95%
Methyl 6-methylpyrimidine-4-carboxylate
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13174781
CAS číslo: 73955-53-0