Methyl-2-(benzylamino)acetate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923130-1G
OR923130-25G
APOSOR923130-1GEA
870
CZK
APOSOR923130-1G
APOSOR923130-25G
Methyl-2-(benzylamino)acetate 97%
Methyl-2-(benzylamino)acetate
Vzorec:
C₁₀H₁₃NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03247461 CAS číslo: 17136-35-5 |