Tisk…
5-(tert-Butyl)-2-methylbenzoxazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923126-1G OR923126-5G
APOSOR923126-1GEA 7440 CZK
APOSOR923126-1G APOSOR923126-5G
5-(tert-Butyl)-2-methylbenzoxazole 95%
5-(tert-Butyl)-2-methylbenzoxazole
Vzorec: C₁₂H₁₅NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09027425
CAS číslo: 40874-54-2