Tisk…
2-Bromo-4-methyl-3-pentanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923076-100MG OR923076-1G OR923076-250MG
APOSOR923076-100MGEA 4370 CZK
APOSOR923076-100MG APOSOR923076-1G APOSOR923076-250MG
2-Bromo-4-methyl-3-pentanone 95%
2-Bromo-4-methyl-3-pentanone
Vzorec: C₆H₁₁BrO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20621521
CAS číslo: 29583-93-5