6-Methylpyrimidine-4-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923073-1G
OR923073-250MG
APOSOR923073-1GEA
7440
CZK
APOSOR923073-1G
APOSOR923073-250MG
6-Methylpyrimidine-4-carboxylic acid 95%
6-Methylpyrimidine-4-carboxylic acid
Vzorec:
C₆H₆N₂O₂ MW: 138,124 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09881198 CAS číslo: 138538-42-8 |