Tisk…
2-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923048-1G OR923048-5G
APOSOR923048-1GEA 2200 CZK
APOSOR923048-1G APOSOR923048-5G
2-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)benzoic acid 95%
2-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₇N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20486491
CAS číslo: 1001401-62-2