Tisk…
4-(2-Hydroxyethoxy)-3,5-dimethylbenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923041-1G OR923041-250MG
APOSOR923041-1GEA 7670 CZK
APOSOR923041-1G APOSOR923041-250MG
4-(2-Hydroxyethoxy)-3,5-dimethylbenzaldehyde 95%
4-(2-Hydroxyethoxy)-3,5-dimethylbenzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,227 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11188381
CAS číslo: 1039948-89-4