Tisk…
2,4-Pyrimidinedicarbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR923029-1G OR923029-250MG
APOSOR923029-1GEA 22950 CZK
APOSOR923029-1G APOSOR923029-250MG
2,4-Pyrimidinedicarbonitrile 95%
2,4-Pyrimidinedicarbonitrile
Vzorec: C₆H₂N₄
MW: 130.107 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09834972
CAS číslo: 75928-84-6