Tisk…
(4-Methylphenyl)(oxo)acetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR922949-1G OR922949-5G
APOSOR922949-1GEA 4040 CZK
APOSOR922949-1G APOSOR922949-5G
(4-Methylphenyl)(oxo)acetic acid 95%
(4-Methylphenyl)(oxo)acetic acid
Vzorec: C₉H₈O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00961859
CAS číslo: 7163-50-0